Acide 1,4-phénylenediacetique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-(1,4-Phenylene)diacetic acid
P1433-25G P1433-5G
TCIAP1433-25GEA 257 EUR InStock
TCIAP1433-25G TCIAP1433-5G
Acide 1,4-phénylenediacetique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 1,4-phénylenediacetique
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004354
Numéro CAS: 7325-46-4
EINECS: 230-801-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eec8a4e86fcea289bcdcea141ceba1be89643431&vid=eec8a4e86fcea289bcdcea141ceba1be89643431&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité