3-Méthylthiophène-2-carbaldehyde ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde
M0899-25G M0899-100G
TCIAM0899-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAM0899-25G TCIAM0899-100G
3-Méthylthiophène-2-carbaldehyde ≥85.0% (par GC)
3-Méthylthiophène-2-carbaldehyde
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00005430
Numéro CAS: 5834-16-2
EINECS: 227-418-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=922f783af81027be4d00a10f02cd415004c93c15&vid=922f783af81027be4d00a10f02cd415004c93c15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité