5-Méthylthiophène-2-carbaldehyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0911-5G M0911-25G
TCIAM0911-5GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0911-5G TCIAM0911-25G
5-Méthylthiophène-2-carbaldehyde ≥97.0% (par GC)
5-Méthylthiophène-2-carbaldehyde
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00005434
Numéro CAS: 13679-70-4
EINECS: 237-178-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84d978d50c19680844d452ee5b65102ad3a6ce4c&vid=84d978d50c19680844d452ee5b65102ad3a6ce4c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité