2-Éthyl-2-oxazoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E0373-25G E0373-500G E0373-100G
TCIAE0373-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAE0373-25G TCIAE0373-500G TCIAE0373-100G
2-Éthyl-2-oxazoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Éthyl-2-oxazoline
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00005302
Numéro CAS: 10431-98-8
EINECS: 233-912-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86823c36c61b781a69237642228629673dd9e7c3&vid=86823c36c61b781a69237642228629673dd9e7c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité