2-Méthyl-2-oxazoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0857-25G M0857-500G M0857-100G
TCIAM0857-25GEA 33 EUR InStock
TCIAM0857-25G TCIAM0857-500G TCIAM0857-100G
2-Méthyl-2-oxazoline ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-2-oxazoline
Formule: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point d'éclair: 20°C
Numéro MDL: MFCD00005298
Numéro CAS: 1120-64-5
EINECS: 214-316-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=960a844cdadc276e2c45100ec06e27fbe1d95293&vid=960a844cdadc276e2c45100ec06e27fbe1d95293&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité