N-Allylrhodanine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Allylrhodanine, 3-Allyl-2-thioxo-4-thiazolidinone
A1412-25G A1412-5G
TCIAA1412-25GEA 235 EUR InStock
TCIAA1412-25G TCIAA1412-5G
N-Allylrhodanine ≥98.0% (par GC)
N-Allylrhodanine
Formule: C₆H₇NOS₂
MW: 173,26 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Numéro MDL: MFCD00044700
Numéro CAS: 1457-47-2
EINECS: 215-941-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=828700c7b90fb113474a5f480afff680bba47c8c&vid=828700c7b90fb113474a5f480afff680bba47c8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité