Acide N-(2-thioxo-4-oxothiazolidine)acetique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic acid, Rhodanine-3-acetic acid
R0054-25G R0054-5G
TCIAR0054-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAR0054-25G TCIAR0054-5G
Acide N-(2-thioxo-4-oxothiazolidine)acetique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide N-(2-thioxo-4-oxothiazolidine)acetique
Formule: C₅H₅NO₃S₂
MW: 191,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005491
Numéro CAS: 5718-83-2
EINECS: 227-220-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faa755606ecdd76c3e32891bb8129f89dc6ea3c2&vid=faa755606ecdd76c3e32891bb8129f89dc6ea3c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité