1,3-Diéthynylbenzène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2496-1G D2496-5G
TCIAD2496-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD2496-1G TCIAD2496-5G
1,3-Diéthynylbenzène ≥96.0% (par GC)
1,3-Diéthynylbenzène
Formule: C₁₀H₆
MW: 126,16 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00041686
Numéro CAS: 1785-61-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64efa4c7be06d82a3ffef07dd784ce97bd64d6ff&vid=64efa4c7be06d82a3ffef07dd784ce97bd64d6ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité