1,4-Diéthynylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Diethynylbenzene, 1,4-Diethylnylbenzene
D2151-1G D2151-5G
TCIAD2151-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAD2151-1G TCIAD2151-5G
1,4-Diéthynylbenzène ≥98.0% (par GC)
1,4-Diéthynylbenzène
Formule: C₁₀H₆
MW: 126,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078375
Numéro CAS: 935-14-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96d8b3abebde65f72d36c7cb553b74d3353544ee&vid=96d8b3abebde65f72d36c7cb553b74d3353544ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité