2,1,3-Benzothiadiazole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0921-10G B0921-25G
TCIAB0921-10GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB0921-10G TCIAB0921-25G
2,1,3-Benzothiadiazole ≥99.0% (par GC)
2,1,3-Benzothiadiazole
Formule: C₆H₄N₂S
Point d'ébullition: 64°C
Numéro MDL: MFCD00005809
Numéro CAS: 273-13-2
EINECS: 205-985-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=888a02729027d178c74578e4b02369ee846ca0a2&vid=888a02729027d178c74578e4b02369ee846ca0a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité