2-Méthylbenzo[b]thiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1429-1G M1429-5G
TCIAM1429-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAM1429-1G TCIAM1429-5G
2-Méthylbenzo[b]thiophène ≥98.0% (par GC)
2-Méthylbenzo[b]thiophène
Formule: C₉H₈S
MW: 148,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216250
Numéro CAS: 1195-14-8
EINECS: 214-792-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b869bf7c8a5d5ccba7909aa4d1f36ed6c173f4&vid=c2b869bf7c8a5d5ccba7909aa4d1f36ed6c173f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité