3-Méthylbenzo[b]thiophène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylbenzothiophene
M1952-1G M1952-5G
TCIAM1952-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAM1952-1G TCIAM1952-5G
3-Méthylbenzo[b]thiophène ≥97.0% (par GC)
3-Méthylbenzo[b]thiophène
Formule: C₉H₈S
MW: 148,23 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Point de fusion: –40°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00040243
Numéro CAS: 1455-18-1
EINECS: 215-934-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a88a972a86731d48d761039fb1d93b0e5bb0ea7&vid=2a88a972a86731d48d761039fb1d93b0e5bb0ea7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité