6,7-Diméthoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
D1839-25G D1839-5G
TCIAD1839-25GEA 101 EUR InStock
TCIAD1839-25G TCIAD1839-5G
6,7-Diméthoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6,7-Diméthoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₄
MW: 222,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023889
Numéro CAS: 28888-44-0
EINECS: 249-288-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79f3aa50209dc101720c32212df94bb70b0626a1&vid=79f3aa50209dc101720c32212df94bb70b0626a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité