4-Hydroxyquinazoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
H0803-25G H0803-5G
TCIAH0803-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAH0803-25G TCIAH0803-5G
4-Hydroxyquinazoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Hydroxyquinazoline
Formule: C₈H₆N₂O
Numéro MDL: MFCD00511302
Numéro CAS: 491-36-1
EINECS: 207-735-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83ddbc15a1bd0667a9e3d3aa99f368c26ac34f27&vid=83ddbc15a1bd0667a9e3d3aa99f368c26ac34f27&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 220.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité