Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Quinazoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAQ0055-1GEA 107 EUR InStock
TCIAQ0055-1G
Quinazoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Quinazoline


Formule: C₈H₆N₂
MW: 130,15 g/mol
Point d'ébullition: 243°C
Numéro MDL: MFCD00006712
Numéro CAS: 253-82-7
Merck Index: 14,08053
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/01/28993701.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité