2,5-Diphényl-p-benzoquinone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD1166-25GEA 395 EUR InStock
TCIAD1166-25G
2,5-Diphényl-p-benzoquinone ≥99.0% (par GC)
2,5-Diphényl-p-benzoquinone
Formule: C₁₈H₁₂O₂
MW: 260,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001600
Numéro CAS: 844-51-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/93/28978093.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité