Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9H-Pyrido[3,4-b]indole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAP1121-100MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAP1121-100MG
9H-Pyrido[3,4-b]indole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
9H-Pyrido[3,4-b]indole


Formule: C₁₁H₈N₂
MW: 168,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004956
Numéro CAS: 244-63-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/50/28991750.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 203.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité