2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0425-25G A0425-500G
TCIAA0425-25GEA 22 EUR InStock
TCIAA0425-25G TCIAA0425-500G
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₂H₃N₃S₂
Point de fusion: 234°C
Numéro MDL: MFCD00003108
Numéro CAS: 2349-67-9
EINECS: 219-078-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef571913ad3be1cd236d03b8339361e7c7f8e742&vid=ef571913ad3be1cd236d03b8339361e7c7f8e742&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité