2-Amino-5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2462-25G A2462-5G
TCIAA2462-25GEA 239 EUR InStock
TCIAA2462-25G TCIAA2462-5G
2-Amino-5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (par HPLC)
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₃H₂F₃N₃S
Numéro MDL: MFCD00003109
Numéro CAS: 10444-89-0
EINECS: 233-930-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1ce212ac74edcd66b3ca03be8a1f217d229a638&vid=b1ce212ac74edcd66b3ca03be8a1f217d229a638&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité