(2-Bromophényl)acétone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB3842-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB3842-1G TCIAB3842-5G
(2-Bromophényl)acétone ≥98.0% (par GC)
(2-Bromophényl)acétone
Formule: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD03410431
Numéro CAS: 21906-31-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/66/28935166.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité