Dichlorodi-tert-butylsilane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2469-5GEA 137 EUR InStock
TCIAD2469-5G
Dichlorodi-tert-butylsilane ≥95.0% (par GC)
Dichlorodi-tert-butylsilane
Formule: C₈H₁₈Cl₂Si
MW: 213,22 g/mol
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00008796
Numéro CAS: 18395-90-9
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/90/28979390.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité