Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Valéramide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Pentanamide

V0002-25G V0002-250G
TCIAV0002-25GEA 66 EUR InStock
TCIAV0002-25G TCIAV0002-250G
Valéramide ≥98.0% (par GC)
Valéramide


Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041895
Numéro CAS: 626-97-1
EINECS: 210-974-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb1a5ba919f58ccbd4c159e12cc1ce56e32752a3&vid=eb1a5ba919f58ccbd4c159e12cc1ce56e32752a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité