Décafluorobiphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Perfluorobiphenyl
P0808-25G P0808-5G
TCIAP0808-25GEA 113 EUR InStock
TCIAP0808-25G TCIAP0808-5G
Décafluorobiphényle ≥98.0% (par GC)
Décafluorobiphényle
Formule: C₁₂F₁₀
MW: 334,12 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Numéro MDL: MFCD00000292
Numéro CAS: 434-90-2
EINECS: 207-107-3
ONU: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27b05260665bbdd739381f211ce48b1ae601817d&vid=27b05260665bbdd739381f211ce48b1ae601817d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité