Isovalérate de 3-méthylbutyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0196-500MLEA 92.4 EUR InStock
TCIAI0196-500ML TCIAI0196-25ML
Isovalérate de 3-méthylbutyle ≥98.0% (par GC)
Isovalérate de 3-méthylbutyle
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00048369
Numéro CAS: 659-70-1
Merck Index: 14,05121
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/89/28971989.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité