Allylmalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0231-25G A0231-500G
TCIAA0231-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAA0231-25G TCIAA0231-500G
Allylmalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Allylmalonate de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00009155
Numéro CAS: 2049-80-1
EINECS: 218-072-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=818f80a7771f8b0293bd9aae428e5001b06f69fe&vid=818f80a7771f8b0293bd9aae428e5001b06f69fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité