Isopropylidènemalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3942-25G D3942-5G
TCIAD3942-25GEA 233 EUR InStock
TCIAD3942-25G TCIAD3942-5G
Isopropylidènemalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Isopropylidènemalonate de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00009147
Numéro CAS: 6802-75-1
EINECS: 229-876-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d286746d99f955db1cbf4abbae52b01b039719dc&vid=d286746d99f955db1cbf4abbae52b01b039719dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité