Méthylmalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl 2-methylmalonate
M0366-25ML M0366-500ML M0366-100ML
TCIAM0366-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0366-25ML TCIAM0366-500ML TCIAM0366-100ML
Méthylmalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Méthylmalonate de diéthyle
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 199°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00009162
Numéro CAS: 609-08-5
EINECS: 210-175-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=060c0e09dbeea5cb73d85b9621b289eac1362512&vid=060c0e09dbeea5cb73d85b9621b289eac1362512&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité