1,1-Dimethoxycyclopentane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1886-1ML D1886-5ML
TCIAD1886-1MLEA 56.1 EUR InStock
TCIAD1886-1ML TCIAD1886-5ML
1,1-Dimethoxycyclopentane ≥96.0% (par GC)
1,1-Dimethoxycyclopentane
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00060058
Numéro CAS: 931-94-2
ONU: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70b1df90aa143785842f5dbf84fedccd4099fcdb&vid=70b1df90aa143785842f5dbf84fedccd4099fcdb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité