Hexaméthyldisilathianne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0871-25G H0871-5G
TCIAH0871-25GEA 414 EUR InStock
TCIAH0871-25G TCIAH0871-5G
Hexaméthyldisilathianne ≥97.0% (par GC)
Hexaméthyldisilathianne
Formule: C₆H₁₈SSi₂
Point d'ébullition: 163°C
Point d'éclair: 23°C
Numéro MDL: MFCD00014851
Numéro CAS: 3385-94-2
EINECS: 222-201-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc31166238c9427eea5b66a3f5f5015b021911&vid=13cc31166238c9427eea5b66a3f5f5015b021911&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité