Salicylate de 2-éthylhexyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAS0387-25MLEA 0 EUR InStock
TCIAS0387-25ML TCIAS0387-500ML
Salicylate de 2-éthylhexyle ≥98.0% (par GC)
Salicylate de 2-éthylhexyle
Formule: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250,34 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Numéro MDL: MFCD00053300
Numéro CAS: 118-60-5
Merck Index: 14,06770
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/95/28994095.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité