Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC2423-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAC2423-1G
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol


Formule: C₉H₁₁ClO
MW: 170,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075128
Numéro CAS: 100306-33-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/11/28939411.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +24.0 ~ +27.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité