(2,4-Dichlorophényl)acétone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-propanone, 2,4-Dichlorophenylacetone
D2928-25G D2928-5G
TCIAD2928-25GEA 512 EUR InStock
TCIAD2928-25G TCIAD2928-5G
(2,4-Dichlorophényl)acétone ≥98.0% (par GC)
(2,4-Dichlorophényl)acétone
Formule: C₉H₈Cl₂O
MW: 203,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210405
Numéro CAS: 93457-07-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b18650974e208c262c182f5306bc1cac66c60e02&vid=b18650974e208c262c182f5306bc1cac66c60e02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité