L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
T0134-25G T0134-500G
TCIAT0134-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0134-25G TCIAT0134-500G
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-one ≥98.0% (par GC)
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₁₀O
MW: 146.19 g/mol
Point d'ébullition: 257°C
Point d'éclair: 129°C
Numéro MDL: MFCD00001688
Numéro CAS: 529-34-0
EINECS: 208-460-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40366ca64373bea589fe3011733d72c94455172a&vid=40366ca64373bea589fe3011733d72c94455172a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité