1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-2-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Beta-tetralone
T1167-25G T1167-5G
TCIAT1167-25GEA 1090 EUR InStock
TCIAT1167-25G TCIAT1167-5G
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-2-one ≥95.0% (par GC)
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-2-one
Formule: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Numéro MDL: MFCD00001727
Numéro CAS: 530-93-8
EINECS: 208-498-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bdb987c26738a6ed557f80d7bba6ff5d9a68cd5&vid=4bdb987c26738a6ed557f80d7bba6ff5d9a68cd5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité