5-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4-Dihydro-5-methoxy-2(1H)-naphthalenone
M1543-1G M1543-5G
TCIAM1543-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAM1543-1G TCIAM1543-5G
5-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one ≥95.0% (par GC)
5-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: 37°C
Numéro MDL: MFCD00064958
Numéro CAS: 32940-15-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=feed35167ecc2c34eeef1221c6ea4b540143f7ed&vid=feed35167ecc2c34eeef1221c6ea4b540143f7ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité