6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M0787-25G M0787-250G
TCIAM0787-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAM0787-25G TCIAM0787-250G
6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥99.0% (par GC)
6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00001695
Numéro CAS: 1078-19-9
EINECS: 214-078-0
Merck Index: 14,06000
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07d467590cc072f5ed015969d110d68e71b32425&vid=07d467590cc072f5ed015969d110d68e71b32425&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité