1,2,3,4-Tétrahydro-5-hydroxynaphtalène-1-one ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Hydroxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 5-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
H0614-1G H0614-25G H0614-5G
TCIAH0614-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAH0614-1G TCIAH0614-25G TCIAH0614-5G
1,2,3,4-Tétrahydro-5-hydroxynaphtalène-1-one ≥99.0% (par GC)
1,2,3,4-Tétrahydro-5-hydroxynaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001693
Numéro CAS: 28315-93-7
EINECS: 248-958-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f997c4c257869b41f2825f1f01293edd870e14b4&vid=f997c4c257869b41f2825f1f01293edd870e14b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 205.0 to 211.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité