5,6,7,8-Tétrahydro-1-naphtol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT2816-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAT2816-5G TCIAT2816-25G
5,6,7,8-Tétrahydro-1-naphtol ≥98.0% (par GC)
5,6,7,8-Tétrahydro-1-naphtol
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 265°C
Numéro MDL: MFCD00001734
Numéro CAS: 529-35-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/86/28996486.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité