Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,6,7,8-Tétrahydro-2-naphtol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAT0108-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAT0108-25G
5,6,7,8-Tétrahydro-2-naphtol ≥98.0% (par GC)
5,6,7,8-Tétrahydro-2-naphtol


Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00001738
Numéro CAS: 1125-78-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/40/28994440.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité