2-Bromo-9,10-anthraquinone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Bromoanthracene-9,10-dione, 2-Bromo-9,10-anthracenedione
B2689-1G B2689-25G B2689-5G
TCIAB2689-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB2689-1G TCIAB2689-25G TCIAB2689-5G
2-Bromo-9,10-anthraquinone ≥96.0% (par GC)
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₇BrO₂
MW: 287,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00474541
Numéro CAS: 572-83-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d73b3e01684d97d8bf0e75e19f44e85b7f4391f0&vid=d73b3e01684d97d8bf0e75e19f44e85b7f4391f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 205.0 to 211.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité