1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0605-25GEA 396 EUR InStock
TCIAP0605-25G
1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone ≥95.0% (par HPLC)
1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₅
MW: 256,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001203
Numéro CAS: 81-54-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/35/28991335.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 470.0 to 490.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 300 (MeOH, 481.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité