1,2,3,4-Tétrachloro-5,5-diméthoxycyclopenta-1,3-diène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,5-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrachlorocyclopentadiene, 1,2,3,4-Tetrachloro-5,5-dimethoxycyclopentadiene
T0928-25G T0928-5G
TCIAT0928-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAT0928-25G TCIAT0928-5G
1,2,3,4-Tétrachloro-5,5-diméthoxycyclopenta-1,3-diène ≥95.0% (par GC)
1,2,3,4-Tétrachloro-5,5-diméthoxycyclopenta-1,3-diène
Formule: C₇H₆Cl₄O₂
MW: 263,93 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00001353
Numéro CAS: 2207-27-4
EINECS: 218-623-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a9c88849febda18bc78401658c5907fffc508dd&vid=3a9c88849febda18bc78401658c5907fffc508dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité