Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxyde de phenylarsine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: PAO

TCIAP0140-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAP0140-5G
Oxyde de phenylarsine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Oxyde de phenylarsine


Formule: C₆H₅AsO
MW: 168,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001990
Numéro CAS: 637-03-6
ONU: 3465
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06949
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/53/28990853.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité