3-Méthylfuranne-2(5H)-one ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-2-methyl-2-butenoic acid gamma-Lactone
M1078-1ML M1078-25ML M1078-5ML
TCIAM1078-1MLEA 60.5 EUR InStock
TCIAM1078-1ML TCIAM1078-25ML TCIAM1078-5ML
3-Méthylfuranne-2(5H)-one ≥97.0% (par GC)
3-Méthylfuranne-2(5H)-one
Formule: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00191545
Numéro CAS: 22122-36-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a03ae7a709e0b72e0858f20c6bd3df83b6817dd0&vid=a03ae7a709e0b72e0858f20c6bd3df83b6817dd0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité