2-Cyanopyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Cyanopyrimidine
C1518-1G C1518-25G C1518-5G
TCIAC1518-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC1518-1G TCIAC1518-25G TCIAC1518-5G
2-Cyanopyrimidine ≥98.0% (par GC)
2-Cyanopyrimidine
Formule: C₅H₃N₃
MW: 105,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00160513
Numéro CAS: 14080-23-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c45c2a232dc7fe72adb4b9aaed88ffd2e7fdcba2&vid=c45c2a232dc7fe72adb4b9aaed88ffd2e7fdcba2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité