2,4,6-Triméthoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT2039-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAT2039-1G TCIAT2039-5G
2,4,6-Triméthoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Triméthoxypyrimidine
Formule: C₇H₁₀N₂O₃
MW: 170,17 g/mol
Point d'ébullition: 232°C
Numéro MDL: MFCD00829225
Numéro CAS: 13106-85-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/68/28995968.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité