1,4-Dithianne-2,5-diol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1761-25G D1761-500G
TCIAD1761-25GEA 22 EUR InStock
TCIAD1761-25G TCIAD1761-500G
1,4-Dithianne-2,5-diol ≥96.0% (par GC)
1,4-Dithianne-2,5-diol
Formule: C₄H₈O₂S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006659
Numéro CAS: 40018-26-6
EINECS: 254-751-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e43dcb51379995973c72db4c66a8bd37e253447&vid=7e43dcb51379995973c72db4c66a8bd37e253447&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité