D(+)-Lactamide ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-2-Hydroxypropanamide
L0167-25G L0167-5G
TCIAL0167-25GEA 198 EUR InStock
TCIAL0167-25G TCIAL0167-5G
D(+)-Lactamide ≥98.0% (par GC, azote total)
D(+)-Lactamide
Formule: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210310
Numéro CAS: 598-81-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffbcc452362e8b4a7e0f30a3b837e405809aa63e&vid=ffbcc452362e8b4a7e0f30a3b837e405809aa63e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +23.0 deg (C=10, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité