Chlorprophame ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isopropyl N-(3-Chlorophenyl)carbamate, N-(3-Chlorophenyl)carbamic acid Isopropyl ester, Chlorpropham
C2555-1G C2555-25G
TCIAC2555-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC2555-1G TCIAC2555-25G
Chlorprophame ≥99.0% (par GC)
Chlorprophame
Formule: C₁₀H₁₂ClNO₂
MW: 213,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037108
Numéro CAS: 101-21-3
EINECS: 202-925-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02187
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7759db50e4da7b6e1d5673863ecb610f9da3454a&vid=7759db50e4da7b6e1d5673863ecb610f9da3454a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité