2-Chloro-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide, 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
C2307-25G C2307-5G
TCIAC2307-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAC2307-25G TCIAC2307-5G
2-Chloro-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide ≥98.0% (par GC, azote total)
2-Chloro-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide
Formule: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000926
Numéro CAS: 1131-01-7
EINECS: 214-460-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dacbf72634bbb7612043e77d34090411461b8c0&vid=2dacbf72634bbb7612043e77d34090411461b8c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité